Beschreibung
- The Brady™ IP™ printer is a fully integrated, easy to use printer, material and software system
- Smart Cell technology allows communication between the printer, materials and ribbon
- Offers material recognition, automatic formatting and user friendly printer features for labels, sleeves, and tags
- Brady™ IP™ printer detects loaded material and ribbon and displays the user information on the LCD display
- No more calibration for notched, die cut or continuous material
- Centre justified material guides keeps a consistent print image
- USB, serial and 10/100 Ethernet is standard Critical components to Brady's™ IP™ printing system are:
- Brady™ IP™
- BradySoft™ software or LabelMark™ software
- Brady™ IP™ enabled or compatible materials
- Brady™ IP™ enabled ribbons
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | IP Printer |
| Display Type | Monocolor LCD |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Width (Metric) | 240 mm |
| Height (Metric) | 312.00 mm |
| Depth (Metric) | 435 mm |
| Color Capability | Monochrome |
| Description | IP Label Printer 600 dpi - UK |
| Includes | This IP printer ships with a USB Cable, a power cord, a driver CD and a Codesoft Basic CD |
| Languages | English |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?