Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Separating Funnels Acc. to Squibb, with PTFE Plug
Beskrivelse
- Without scale
- With NS socket and PE stopper
- With screwthread retaining device
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Quantity | 2Pack |
| Stopper Material | Polyethylene |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?