Learn More
Brady™ Breaker Blocker Components - Blocking Bar Holder
Product Code. 11701186
Change view
Click to view available options
Color:
Yellow
Unit Size:
1 pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color unitSize
11701186 Yellow 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11701186 Supplier Brady™ Supplier No. 051265
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
For use with Bradys 480/600V Breaker Blocker
Specifica
Product Type Blocking Bar Holder
Alternate Part Number BREAKER BLOCKER ARM HOLDER 5 PACK
Color Yellow
Description Breaker Blocker Components - Blocking Bar Holder
Quantity 1 Ea.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.