Learn More
(+/-)-Blebbistatin, TRC
Artikelnummer. 30006398
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30006398 25 mg 25mg
30006386 10 mg 10mg
30003767 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006398 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB59249025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 674289-55-5
Molecular Formula C18 H16 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 292.33
IUPAC Name 3a-hydroxy-6-methyl-1-phenyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]quinolin-4-one
SMILES Cc1ccc2N=C3N(CCC3(O)C(=O)c2c1)c4ccccc4
Spezifikation
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3
Formula Weight 292.1212
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material (+/-)-Blebbistatin
Grade HPLC