Description
- The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
- Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Specifications
Specifications
| Alternate Part Number | 255311 |
| Description | Warning Tape - Yellow / Black |
| Dimensions (L x W) | 33 m x 38 mm |
| For Use With (Application) | Marking pillars, pylons, the edges of walls, gate arch, transport routes |
| Length (English) | 108.3 ft. |
| Length (Metric) | 33 m |
| Packaging Quantity | 1 Roll |
| Thickness | 0.138 mm |
| Width (English) | 1.5 in. |
| Width (Metric) | 38 mm |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?