Learn More
Beskrivning
- Black microfiber cleaning cloth
- For scratch-free cleaning of Uvex™ safety glasses and lenses
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Black |
| For Use With (Equipment) | Uvex™ Safety Spectacles |
| For Use With (Application) | Scratch-Free Cleaning |
| Material | Microfiber |
| Disposable | Reusable |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?