Learn More
Axygen™ Black Hanging Format Automation Pipet Tips for Hamilton Microlab™ Star Line and Nimbus™, 5 Pack
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15551393 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
10 μL
50 μL
300 μL
1000 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Filtered:
Filtered
Non-filtered
missing translation for 'unitSize'
Pack of 3840
Pack of 5760
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15551393
missing translation for 'mfr': Axygen™ HT10CBKHTRS5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Compatible with Hamilton Microlab™ Star Line and Nimbus™ automated liquid handling workstations
Axygen offers an alternative choice for your Hamilton™ STARline system.
These tips are:
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • Available in non-sterile, sterile, nonfiltered, and filtered
  • Available as Clear or Conductive black polypropylene tips
  • Available in 96 well hanging tip rack, nested tip rack, and individual deck-seating rack format
  • Designed for Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus and Nimbus™ workstations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (Metric) 10 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Sterile
Color Black
Autoclavable Not Autoclavable
Clean Claims DNase, RNase and Pyrogen free
For Use With (Application) Available in four sizes and specially designed for use with Hamilton™ liquid handling platforms, they enable precision pipetting across a wide range of applications
Format Hanging Tip Rack
Tip Style Automation
Packaging 5 Racks/Pk, 12 Pks/Cs.
For Use With (Equipment) Hamilton MICROLAB Nimbus
Material Polypropylene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt