Learn More
Bitolterol Mesylate, TRC
Code produit 30180288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30180288 250 mg 250mg
30180264 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30180288 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB591400250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30392-41-7
Molecular Formula C29H35NO8S
Molecular Weight (g/mol) 557.66
Synonym 4-Methyl-benzoic Acid 1,1'-[4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,2-phenylene] Ester Methanesulfonate, 4-Methyl-benzoic Acid 4-[2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,2-phenylene Ester Methanesulfonate (salt), p-Toluic Acid 4-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-o-phenylene Ester Methanesulfonate (salt), (tert-Butyl)[β-hydroxy-3,4-bis(p-toluoyloxy)phenethyl]ammonium Methanesulfonate, Biterol, Bitoterol Methanesulfonate, Effectin, Tornalate, Win 32784
IUPAC Name [4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-(4-methylbenzoyl)oxyphenyl] 4-methylbenzoate;methanesulfonic acid
SMILES O=C(C1=CC=C(C)C=C1)OC2=CC(C(O)CNC(C)([C])C)=CC=C2OC(C3=CC=C(C)C=C3)=O.O=S(O)(C)=O
Spécification
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C28H31NO5.CH4O3S/c1-18-6-10-20(11-7-18)26(31)33-24-15-14-22(23(30)17-29-28(3,4)5)16-25(24)34-27(32)21-12-8-19(2)9-13-21;1-5(2,3)4/h6-16,23,29-30H,17H2,1-5H3;1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight 557.2083
Chemical Name or Material Bitolterol Mesylate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.