Learn More
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11397387
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Codice prodotto. Quantity unitSize
11397387 100 g 100g
11307397 5 g 5g
11387387 25 g 25g
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11397387
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012548.22
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride is used for for Stereoselective Glycosidation. It is also used in the catalyzed transamidation of primary amides with amines. Zirconocene dichloride can also be used to prepare the Negishi reagent,in oxidative cyclisation reactions. Other applications include it is used to promote greener amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts. This technology avoids the requirement of preactivation of the carboxylic acid or use of coupling reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1291-32-3
MDL Number MFCD00003726
Synonym Zirconocene dichloride
Specifica
Melting Point 242°C to 245°C
Color White
Boiling Point 124°C to 125°C (15 mmHg)
Quantity 100 g
Sensitivity Air and moisture sensitive
Solubility Information It is soluble in water.
Formula Weight 292.32
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.