Specifications
Tekniske data
| Melting Point | 210.0°C |
| Color | Red |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | [Rh(cod)2]BF4 |
| Quantity | 250 mg |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons |
| Formula Weight | 406.08 |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
- Danger
- Flammable solid Category 1
- Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
- H290-May be corrosive to metals.
- H228-Flammable solid.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P234-Keep only in original container.
- P390-Absorb spillage to prevent material damage.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?