Learn More
Descrizione
- UV-Vis Spectrophotometer with a 3 nm bandwidth
- Features a USB port for data collection
- Pre-programmed life science methodologies, including nucleic acid quantification (DNA, RNA and oligonucleotides), protein assays, and for cell culture density (OD600) measurements
- Nucleic acid scans for purity checking
- Low volume capability for use with microvolume cuvettes
- Novel optics with a Xenon source for long lamp lifetime and low running costs
- Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
- Lightweight and stackable for storage
- Spectrophotometer has a 2 year warranty and the Xenon flash lamp has a 3 year warranty
- IQ/OQ available on request
Specifica
Specifica
| Beam Center Height | 15 mm |
| Depth (English) | 15.3 in. |
| Depth (Metric) | 390 mm |
| Detector Type | Twin CMOS Array |
| Display | Graphic LCD |
| Languages | English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Japanese |
| Light Source | Xenon Flash |
| Product Line | Biowave 3+ |
| Spectral Bandwidth | 3 nm |
| Type | UV-Vis Spectrophotometer |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?