Learn More
Intelsius™ BioTherm™ 2 to 8°C Shipper
Product Code. 17474602
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric) Payload:
2.1 L
11.5 L
Weight (Metric):
4.1 kg
8.5 kg
Holds Temp., Hours:
48 hr.
96 hr.
Unit Size:
Pack of 24
Pack of 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Payload Weight (Metric) Holds Temp., Hours unitSize
17474602 2.1 L 4.1 kg 48 hr. Pack of 40
17308599 11.5 L 8.5 kg 96 hr. Pack of 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17474602 Supplier Intelsius™ Supplier No. BT068P
Only null left
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The BioTherm™ 2 to 8°C Shipper is a maximum performance Category B compliant shipping solution that provides temperature control between 2 to 8°C.
  • High performance 2 to 8°C shipping solutions feature EPS insulation and PharmaChill™ cold packs to provide maximum performance.
  • All systems are provided with handles and the correct compliance labelling to enable careful handling throughout the regulatory compliant cold chain.
Spécification
Dimensions (L x W x H) 192 x 142 x 79 mm (14.1 x 12.2 x 12.5 in.)
For Use With (Equipment) EPS 10
Weight (Metric) 4.1 kg
Capacity (Metric) Payload 2.1 L
Holds Temp., Hours 48 hr.
Type Insulated Dry Ice Carrier
Temperature Range 2°C to 8°C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.