Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 5™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 5
Description
- Resistant to a wide range of chemicals
- Textured fingers for enhanced grip
- Powder-free and latex-free
- Excellent antistatic properties
- Non-particulating EasyTear™ packaging
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance (Europe) | ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006 |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Grade | Category 3 - PPE Directive 89/686/EEC |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Size | X-Large |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?