Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Non-Sterile Disposable Coveralls with Collar and Thumb Loop
Beskrivning
- Low linting, anti-static CleanTough™ Fabric made
- Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
- ISO Class 4 compatible
- Zip front with flap cover
- Elasticated back, cuffs and ankles
- Available in sizes ranging from S through 4XL
- ASTM D6978 05 tested
- HELMKE drum tested
- Low-particulate
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | X-Large |
| Material | CleanTough™ Fabric |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2 |
| Size (English) Chest | 42-45 in. |
| Size (Metric) Chest | 108 to 116 cm |
| For Use With (Application) | Controlled and Critical Environments, Production and Manufacturing, Pharmaceutical, Biotechnology, Medical Device, Laboratory and Research |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?