Learn More
Betaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Analyte or Component Names | Betaine (Trimethylglycine) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| Solution Type | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantity | 100 g |
| Formula Weight | 117.079 |
| Chemical Name or Material | Betaine (Trimethylglycine) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?