Learn More
Betahistine Mesylate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Betahistine mesilate |
| CAS | 54856-23-4 |
| Molecular Formula | C8 H12 N2 . 2 C H4 O3 S |
| Quantity | 250 mg |
| Synonym | Betahistine mesilate, N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)ethanamine bis(methanesulfonate), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, methanesulfonate (1:2), 2-Pyridineethanamine, N-methyl-, dimethanesulfonate (9CI), Betahistine mesylate, Merislon |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H12N2.2CH4O3S/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;2*1-5(2,3)4/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CNCCc1ccccn1.CS(=O)(=O)O.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC Name | methanesulfonic acid;N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 328.41 |
| Formula Weight | 328.0763 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?