Description
- Knitted in tube form from the highest quality, 100% continuous-filament polyester yarn, leaving only two raw edges (which are then sealed)
- No unsealed edges mean less potential for abrasion and contamination
- Durable, two-ply wiper offers two to three times the absorbency of single-ply polyester
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) environment
Order Info
Basis weight: 134g/m2 (17-988-421); 177g/m2 (17-988-422).
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Wipe |
| Length (English) | 12 in. |
| Length (Metric) | 30.48 cm |
| Width (English) | 12 in. |
| Width (Metric) | 30.48 cm |
| Material | Polyester Knit |
| Basis Weight | 177 |
| Certifications/Compliance | RoHS 2002/05, REACH |
| Dimensions (L x W) | 12 x 12 in. |
| For Use With (Application) | Chamber cleaning and cmP processing |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?