Learn More
Benzyl Salicylate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Salicylic acid benzyl ester |
| CAS | 118-58-1 |
| Molecular Formula | C14 H12 O3 |
| Quantity | 250 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, Salicylic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-hydroxybenzoate, Benzyl o-hydroxybenzoate, Benzyl salicylate, NSC 6647, Salicylic Acid Benzyl Ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC Name | benzyl 2-hydroxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.24 |
| Formula Weight | 228.0786 |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?