Learn More
Benzyl Nicotinate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Nicotinic acid benzyl ester |
| CAS | 94-44-0 |
| Molecular Formula | C13 H11 N O2 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Benzyl Nicotinate, 3-Pyridinecarboxylic acid phenylmethyl ester, Nicotinic acid benzyl ester, Benzyl nicotinate, Benzyl pyridine-3-carboxylate, Niacin benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Rubriment |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(12-7-4-8-14-9-12)16-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2 |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)c2cccnc2 |
| IUPAC Name | benzyl pyridine-3-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 213.23 |
| Formula Weight | 213.079 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?