Learn More
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Product Code. 30802272
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
1g
250mg
25g
500g
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30802272 25 g 25g
30800057 250 mg 250mg
30796238 100 g 100g
30788127 1 g 1g
30800745 500 g 500g
30787284 10 g 10g
30791776 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 30802272 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD11618325g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Tekniske data
CAS 18807-71-1
Molecular Formula C10H15ClN2O2
MDL Number MFCD00270150
Quantity 25 g
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCN.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 230.69
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.