Learn More
Benzoin, Sigma-Aldrich™
Codice prodotto. 15878640
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15878640 1 kg 1kg
15868640 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15878640 Fornitore Sigma-Aldrich N. del fornitore 8017761000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-53-9
Grade Research
Molecular Formula C6H5CH(OH)COC6H5
Molecular Weight (g/mol) 212.24
Specifica
Melting Point 132°C to 134°C
Density 1.31 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 344°C/1023 hPa
MDL Number MFCD00004496
Quantity 1 kg
Synonym Benzoin, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone, Benzoin
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.