Learn More
Benzofuran (1mg/ml in Dichloromethane), TRC
Specifications
Specifications
| CAS | 271-89-6 |
| Molecular Formula | C8 H6 O |
| Quantity | 10 x 1 mL |
| Synonym | 1-Oxindene, 2,3-Benzofuran, AT 33852, Benzo[b]furan, Benzofurfuran, Coumarone, NSC 1255, R 7204 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H |
| SMILES | o1ccc2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1-benzofuran |
| Molecular Weight (g/mol) | 118.13 |
| Formula Weight | 118.0419 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Benzo(b)furan 1 mg/mL |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?