Learn More
Benzoctamine Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Benzoctamine Hydrochloride |
| CAS | 10085-81-1 |
| Analyte or Component Names | Benzoctamine Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C18 H19 N . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methylamine, N-methyl-, hydrochloride, 9-(Methylaminomethyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride, Ba-30803, Benzoctamine hydrochloride, Tacitin, Tracitin, 9,10-Ethanoanthracene-9(10H)-methanamine, N-methyl-, hydrochloride (1:1) |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H19N.ClH/c1-19-12-18-11-10-13(14-6-2-4-8-16(14)18)15-7-3-5-9-17(15)18;/h2-9,13,19H,10-12H2,1H3;1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CNCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?