Learn More
Benzene-1,2,3-triol (Pyrogallol), Mikromol™
Description
Benzene-1,2,3-triol (Pyrogallol)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Pyrogallol |
| CAS | 87-66-1 |
| Analyte or Component Names | Pyrogallol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H6 O3 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2,3-Benzenetriol, Pyrogallol (8CI), 1,2,3-Trihydroxybenzene, 2,3-Dihydroxyphenol, 2,6-Dihydroxyphenol, Antioxidant PY, Benzene-1,2,3-triol, C.I. 76515, C.I. Oxidation Base 32, Fouramine Brown AP, Fourrine 85, Fourrine PG, Gallol, NSC 5035, Pyrogallic acid, Pyrogallol acid, Phloroglucinol Anhydrous Imp. A (EP), Phloroglucinol Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H |
| SMILES | Oc1cccc(O)c1O |
| IUPAC Name | benzene-1,2,3-triol |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?