Learn More
Bel-Art™ Lattice Support Stand
Description
- Extended base and three, evenly spaced, rigid aluminum support rods
- Weighted polypropylene base for use in severe corrosive conditions
- Stain resistant and provides maximum stability
- Comes with three solid aluminum rods securely screwed into base
- Used with Bel-Art Clamps with part No. H18354-0000 and H18350-0000
Order Info
Horizontal rods sold separately
Specifications
Specifications
| Material | Polypropylene, Aluminum |
| Height (Metric) | 72.5 cm |
| Length (English) | 48 in. |
| Length (Metric) | 122 cm |
| Width (English) Base | 8.46 in. |
| Width (Metric) Base | 21.48 cm |
| Includes | Three evenly spaced aluminum rods |
| Product Type | Lattice Support Stand |
| For Use With (Equipment) | Bel-Art clamps |
| Quantity | 1 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?