Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Biohazard Bag Holder Cover
Description
- Cover installs in seconds to improve sanitation of biohazard waste containers
- Dishwasher and autoclave safe: autoclavable at 121°C (250°F)
- Fits both the medium and large sizes of the Clavies Biohazard Bag Holders (Mfr. Nos. 13192-0002 and 13192-0003)
- Features a smooth 4 x 4 in. (10.1 x 10.1cm) area for applying labels
- Center panel of the lid opens to an upright position and reveals a large 8 x 9.5 in. (20.3 x 24.1cm) opening
- Orange
Spécification
Spécification
| Color | Orange |
| Autoclavable | Autoclavable |
| For Use With (Application) | Improves the sanitation of biohazardous waste containers |
| For Use With (Equipment) | Clavies™ biohazard bag holders |
| Product Type | Biohazard Bag Holder Cover |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?