Learn More
Bedaquiline fumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16478827
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16478827 5 mg 5mg
16446238 10 mg 10mg
16436586 100 mg 100mg
16422367 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16478827 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14881A
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Especificaciones
Chemical Name or Material Bedaquiline fumarate
Physical Form Solid
CAS 845533-86-0
Color White
Quantity 5 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C36H35BrN2O6
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym R403323 TMC207 fumarate R207910 fumarate
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (148.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(/C=C/C(O)=O)=O.BrC1=CC=C(N=C(OC)C([C@H]([C@@](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)(O)CCN(C)C)C4=CC=CC=C4)=C5)C5=C1
Molecular Weight (g/mol) 671.58
Formula Weight 671.58
Percent Purity 99.0%
Grade Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.