Learn More
Chemsplash Beard Mask Non Woven Disposable
Descrizione
Non-Woven Beard Mask
- Material: Non-Woven
- Features:
- Elasticated
- 100% Latex Free
- 18 in.
- PFAS Free
The Disposable Beard Mask is made from a non-woven material, designed as a one-size-fits-all solution. An elasticated strap ensures a secure fit to the face, making it suitable for use in BRC-approved work areas and the pharmaceutical industry.
Specifica
Specifica
| Type | General Purpose Beard Cover |
| Size | One Size |
| Material | Polypropylene |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Latex Free | Yes |
| Length (English) | 18 in. |
| Length (Metric) | 45 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?