Learn More
BD Human Cell Surface Marker Screening Panel
Artikelnummer. 15840459
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 Tests
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15840459 5 Tests Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15840459 Leverandør BD Leverandørnr. 560747
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
Three 96 well plates, each well containing 2.75μg of antibody, enough for five tests (0.5μg/test) along with AlexaFluor™ 647 conjugated goat anti-mouse Ig and goat anti-rat Ig secondary antibodies
For screening cell lines, primary cells or tissue, and is compatible with flow cytometry and bioimaging technology platforms
Bioimaging, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantity 5 Tests
Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.