Learn More
Gibco™ Gelysate™ Peptone
Product Code. 16259761 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
454 g
Unit Size:
454g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
16259761 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16259761 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 211870
 Restricted Item
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Gelysate Peptone is a pancreatic digest of gelatin, derived from porcine animal origin (AO) sources. Gelatin hydrolysate is high in proline residues. Gelysate Peptone is deficient in carbohydrates and is characterized by low cystine, methionine, and tryptophan content.
Gelysate Peptone is a pancreatic digest of gelatin, derived from porcine animal origin (AO) sources. Gelatin hydrolysate is high in proline residues. Gelysate Peptone is deficient in carbohydrates and is characterized by low cystine, methionine, and tryptophan content.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications/Compliance LUO
Content And Storage Store at 2°C to 25°C in cool, dry conditions in well-sealed containers.
Additive Peptone
Form Solid
Product Type Peptone
For Use With (Application) Formulation of culture media for the cultivation of heterotrophic microorganisms
Packaging Type Bottle
Product Line Gelysate
Quantity 454 g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.