Learn More
BD Bacto™ Dehydrated Agar
Codice prodotto. 10455513
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 g
454 g
2000 g
Packaging Type:
Bottle
Container
Dimensione della confezione:
100g
2kg
454g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging Type Dimensione della confezione
10455513 454 g Bottle 454g
11768223 100 g Bottle 100g
11758223 2000 g Container 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10455513 Fornitore BD N. del fornitore 214010
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Purified solidifying agent. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar is purified to remove extraneous matter.
Purified solidifying agent. BD Difco™ Bacto™ Dehydrated Agar is purified to remove extraneous matter.
  • Extraneous matter, pigmented portions and salts are reduced to minimum
  • Fine, light colored granules
  • Convenient for weighing and handling
Determines motility and growth of anaerobes and microaerophiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance ISO/DIS, 11014
Concentration 1.5%
Additive Agar
Form Dehydrated
For Use With (Application) Determination of motility and the growth of anaerobes and microaerophiles
Packaging Type Bottle
Quantity 454 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.