Learn More
BD™ Bactec™ Media: Lytic/10 Anaerobic/F
Beschreibung
- Used in a qualitative procedure for the culture and recovery of anaerobic microorganisms from blood
- Fluorescent series bar-coded blood culture media
- Each vial contains a chemical sensor which can detect increases in CO2 produced by the growth of microorganisms
- Vials ready to use as received—require no reconstitution or dilution
- Detection is limited to microorganisms that will grow in a particular type of medium
Spezifikation
Spezifikation
| Content And Storage | 2 to 25°C |
| Form | Liquid |
| Media Type | Lytic/10 anaerobic/F |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulation | Processed Water 40mL, Soybean Casein digest broth 2.75% w/v, Yeast extract 0.2% w/v, Animal Tissue digest 0.05% w/v, Dextrose 0.2% w/v, Hemin 0.0005% w/v, Menadione 0.00005% w/v, Thiols 0.10% w/v, Sodium Pyruvate 0.1% w/v, Saponin 0.26% w/v, Antifoaming Agent 0.01% w/v, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) 0.035% w/v |
| For Use With (Equipment) | Bactec™ 9240, 9120 and 9050 System |
| Packaging Type | Vial |
| Quantity | 50/Pk. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?