Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Jaw Crusher |
| Certifications/Compliance | CE Certified |
| Description | Jaw Crusher, 1160 H x 450 W x 900mm D, Tungsten Carbide/Tungsten Carbide, 90 x 90mm Jaw Width, 5L Collector Capacity, BB 200 Model, 3/N∼ 400V, 50Hz, 1-phase/3-phase Power Connection, 1.5kW Drive Power, < 90mm Feed Size, <2mm Fineness, Scale Gap Width Display, IP 54 |
| Dimensions (L x W x H) | 900 x 450 x 1160 mm |
| Display Type | Scale Gap Width |
| Electrical Requirements | 3/N∼400 V, 50 Hz |
| For Use With (Application) | Chemistry/Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, geology/metallurgy, glass/ceramics |
| Height (Metric) | 1160 mm |
| IP Rating | IP54 |
| Length (Metric) | 900 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?