Learn More
Invitrogen™ Basic Security Module, FlexMAP™ 3D™ System
Description
The basic security module provides security by allowing an administrator to set up user access levels. This module is designed for the FlexMAP™ 3D™ system.
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | FlexMAP™ 3 D™ System |
| Product Line | Luminex |
| Quantity | 1 each |
| Content And Storage | Store at room temperature |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Software | Security |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?