Learn More
Basic Bouffant Cap
Description
- General purpose disposable bouffant caps available in two sizes
- Promotes general hygiene in the laboratory or wider workplace environment
- With elasticated seams for an easy, comfortable fit
- Non-woven, spunbound polypropylene fabric construction
- Latex-free
- Supplied as a carton of 10 bags, 100 bouffants per bag
Specifications
Specifications
| Product Type | Bouffant cap |
| Material | Spunbond Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Latex Free | Yes |
| Sterility | Non-sterile |
| Certifications/Compliance (Europe) | PPE CAT I, ISO tested to ISO3801 & ISO13934-1. Complies with EC Directive 1935/2004/EC, Regulation (EU) No.10/2011, Regulation (EU) No.2016/1416 and Regulation (EU) 2017/752 |
| Quantity | 1000/Pk. |
| Diameter (English) | 24 in. |
| Diameter (Metric) | 60.9 cm |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?