Learn More
BAG3 Rabbit anti-Human, Mouse, Clone: 8P3W7, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-16469-100UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
BAG3 Monoclonal antibody specifically detects BAG3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| BAG3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 8P3W7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human BAG3 (O95817). | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology | |
| 9531 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering