Learn More
Bacitracin Zinc, MedChemExpress
Product Code. 16488206
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
200mg
Product Code. 16488206
Brand: Medchem Express HYB0278
MedChemExpress Bacitracin Zinc (Zinc bacitracin) is a dephosphorylation of the C55-isoprenyl pyrophosphate interference for inhibition of cleavage of Tyr from Met-enkephalin with IC50 of 10 μM.
Bacitracin Zinc (Zinc bacitracin) is a dephosphorylation of the C55-isoprenyl pyrophosphate interference for inhibition of cleavage of Tyr from Met-enkephalin with IC50 of 10 μM.
Specifikationer
Chemical Name or Material Bacitracin Zinc
Physical Form Solid
CAS 1405-89-6
Color Off-White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C66H101N17O16SZn
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Synonym Zinc bacitracin
Solubility Information 1M HCl : 50 mg/mL (33.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (0.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C([C@H](NC([C@@H](CCCN)NC([C@H](CCCCNC1=O)NC([C@H]([C@@H](C)CC)NC([C@@H](CCC([O-])=O)NC([C@@H](NC(C2CSC(C(C(CC)C)N)=N2)=O)CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)[C@H](C)CC)N[C@@H](C(N[C@H](CC3=CN=CN3)C(N[C@H](CC([O-])=O)C(N[C@H]1CC(N)=O)=O)=O)=O)CC4=CC=CC=C4.[Zn+2]
Molecular Weight (g/mol) 1486.06
Formula Weight 1486.06
Percent Purity 98.76%
Grade Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.