Learn More
Invitrogen™ B7-H6 Monoclonal Antibody (JAM1EW), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ 46-6526-42
 View more versions of this product
Product Code. 16300874
  • 447.00 EUR / Pack of 100
Description
Mouse Monoclonal Antibody
B7-H6 (NCR3LG1) is a transmembrane endogenous ligand expressed on the surfaces of tumor cells. B7-H6 binds with NKp30 present on NK cells. Binding of B7-H6 to NKp30 causes the ligation of NKp30 subsequently inducing NK cell activation and target cell cytolysis. B7-H6 is not constitutively expressed on normal tissue. Whether it can be expressed endogenously under certain conditions is under investigation. B7-H6 has been detected on circulating pro-inflammatory CD14(+)CD16(+) monocytes in some patients with sepsis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
B7-H6
Monoclonal
5 μL/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q68D85
NCR3LG1
B7-H6 recombinant protein.
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
JAM1EW
PerCP-eFluor 710
NCR3LG1
B7 homolog 6; B7H6; B7-H6; DKFZp686I21167; DKFZp686O24166; natural cytotoxicity triggering receptor 3 ligand 1; natural killer cell cytotoxicity receptor 3 ligand 1; NCR3LG1; putative Ig-like domain-containing protein DKFZp686O24166/DKFZp686I21167
Mouse
Affinity chromatography
RUO
374383
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.