Learn More
Alpha Packaging™ B-safe™ Polyethylene Biohazard Bag
Product Code. 12340609
Cambiar vista
Click to view available options
Height (Metric):
255 mm
1015 mm
Tamaño de la unidad:
Pack of 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Height (Metric) unitSize
12340609 255 mm Pack of 25
12320609 1015 mm Pack of 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12340609 Proveedor Alpha Packaging™ N.º de proveedor 12340609
Estimated Shipment: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Manufactured from polyethylene. Alpha Packaging™ B-safe™ Polyethylene Biohazard Bags effectively contain biohazard waste.
  • Comes in loose packs or benchtop dispenser boxes.
  • For heavy-duty disposal
  • Marked on both sides with biohazard symbol and warnings:
    • "Biohazard, Danger of Infection"
    • "Burn Without Opening"
  • Warning in English, French, and German
  • Polyethylene (500 gauge)
Especificaciones
Color Yellow
Dimensions (L x W x H) 200 x 200 x 250 mm
Disposable Single-use
Height (Metric) 255 mm
Length (Metric) 200 mm
Width (Metric) 200 mm
Material Polyethylene
Product Type Biohazard Bag
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.