Learn More
Azlon™ Polypropylene Sterilizing Trough
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
210 x 122 mm
390 x 290 mm
Capacity (Metric):
1 L
10 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Description
- Robust and deep to accommodate a wide range of instruments etc
- Can be autoclaved at 121°C
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) | 10 L |
| Dimensions (L x W) | 390 x 290 mm |
| Height (Metric) | 110 mm (Without Lid), 130 mm (With Lid) |
| Length (Metric) | 390 mm |
| Material | Polypropylene |
| Type | Sterilizing Tray |
| Width (Metric) | 290 mm |
| No. per Pack | 1 |
| Shape | Rectangular |
| Autoclavable | Autoclavable |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu