Learn More
Axygen™ Black Hanging Format Automation Pipet Tips for Hamilton Microlab™ Star Line and Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 12892283 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
10 μL
50 μL
300 μL
1000 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Format:
Hanging Tip Rack
Stack Rack
Unit Size:
Pack of 11520
Pack of 1536
Pack of 2304
Product Code. 12892283
Brand: Axygen™ HTF50CBKHTRS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Compatible with Hamilton MICROLAB™ STAR and Nimbus workstations
Axygen offers a comprehensive line of tips for Hamilton™ Microlab™ automation systems.
The tips are:
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • RNase-/DNase-free and non-pyrogenic
  • Available in non-sterile, sterile, non-filtered and filtered
  • Conductive black polypropylene tips are available in 96-well hanging tip rack and nested tip rack and individual deck-seating rack format
  • Designed for Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus and Nimbus™ workstations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (Metric) 50 μL
Filtered Filtered
Sterility Sterile
Color Black
Autoclavable Not Autoclavable
Clean Claims DNase, RNase and Pyrogen free
For Use With (Application) The conductive, liquid level sensing tips are available in four sizes and specially designed for use with Hamilton™ liquid handling platforms, they enable precision pipetting across a wide range of applications
Format Hanging Tip Rack
Tip Style Automation, Round
Packaging 1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs.
For Use With (Equipment) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Material Polypropylene
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato