Learn More
Axygen™ 96-Well Clear V-Bottom 600 μL Polypropylene Deep Well Plate, Sterile, Individually Wrapped
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
- Polypropylene 96 deep well rectangular plates; specially designed for high throughput screening, sample collection, compound storage, compound libraries, and combinatorial chemistry applications
- Volume: 600 μL
- Color: Clear
- Well Shape: Round; SBS Footprint
- Pre-sterilized; Individually Wrapped
- Certified RNase, DNase, and Pyrogen Free
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Clear |
| Material | Polypropylene |
| Volume (Metric) Well | 600 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Sterile |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?