Learn More
AV-412, MedChemExpress
Description
AV-412 (MP412) is an EGFR inhibitor with IC50s of 0.75, 0.5, 0.79, 2.3, 19 nM for EGFR, EGFRL858R, EGFRT790M, EGFRL858R/T790M and ErbB2, respectively.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | AV-412 |
| CAS | 451493-31-5 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C41H44ClFN6O7S2 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | MP412 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 28 mg/mL (32.89 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(O)=O.C=CC(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(F)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2C#CC(N5CCN(C)CC5)(C)C)=O.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 851.41 |
| Show More |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?