Learn More
Labcon™ Automation Pipette Tips for Biomek™ Instruments Workstations
Product Code. 17597966 Shop All Labcon Products
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
30 μL
80 μL
90 μL
230 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Format:
Rack, 384-well
Rack, 96
Length (Metric):
32.9 mm
38.3 mm
51.3 mm
Unit Size:
Pack of 19200
Pack of 4800
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (Metric) Sterility Format Length (Metric) Unit Size
17597966 90 μL Sterile Rack, 96 51.3 mm Pack of 4800
17597956 30 μL Sterile Rack, 384-well 32.9 mm Pack of 19200
17527966 80 μL Sterile Rack, 96 38.3 mm Pack of 4800
17587956 30 μL Non-sterile Rack, 384-well 32.9 mm Pack of 19200
17517966 80 μL Non-sterile Rack, 96 38.3 mm Pack of 4800
17587966 90 μL Non-sterile Rack, 96 51.3 mm Pack of 4800
17547966 230 μL Non-sterile Rack, 96 51.3 mm Pack of 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17597966 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 80246950109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00 EUR
    409.85 EUR / Pack of 4800
    Save 10.15 EUR
    2% Off
Estimated Shipment: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
These automation pipette tips come racked in different volume sizes for your convenience.
  • Pipette tips for automated workstations
  • Fits Beckman™ Biomek Workstations
  • Polypropylene USP Class VI Resin
  • Magenta color
  • Made in USA
Especificaciones
Volume (Metric) 90 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Sterile
Rack Color Clear
Autoclavable Autoclavable
Length (English) 2 in.
Length (Metric) 51.3 mm
Certifications/Compliance ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Class VI
Clean Claims ATP, RNase/Dnase, Endotoxin-free
Format Rack, 96
Quantity 4800 Tips
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Automated Pipette System
Graduated No
Product Line APT
Material Polypropylene Resin
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.