Learn More
Invitrogen™ Autoclavable Waste Bottle, 4 L
Description
The Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter provides power, performance, and flexibility to help accelerate cutting edge discoveries. Designed to streamline the cell sorting workflow and enhance the user experience, the Bigfoot sorter has a multitude of cell sorting advancements, accessories, and unique capabilities to enable the most complex multi-parameter sorts, and to meet high-throughput demands for a wide range of applications.
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) | 4 L |
| For Use With (Equipment) | Bigfoot Spectral Cell Sorter |
| For Use With (Application) | Can be used in waste bottle position |
| Quantity | 1 x 4 L |
| Dimensions | 7.5 x 4 x 11 in. |
| Content And Storage | Room temperature |
| Includes | Red Fluidics Cap |
| Product Type | Autoclavable Waste Bottle |
| Product Line | Bigfoot Spectral Cell Sorter |
For Research Use Only.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.