Learn More
Auramine O Hydrochloride (~75%), TRC
Code produit 18041020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18041020 5 g 5g
18021630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18041020 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7945455G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2465-27-2
Molecular Formula C17 H21 N3 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 303.83
Synonym 4,4'-Carbonimidoylbis[N,N-dimethylbenzenamine monohydrochloride, C.I. Basic Yellow 2, C.I. Basic Yellow 2 monohydrochloride, ADC Auramine O, Aizen Auramine, Aizen Auramine OH, Aizen Auramine OW 100, Aizen Auramine conc.SFA, Arazine Yellow, Auramin, Auramine, Auramine 0-100, Auramine A1, Auramine Extra, Auramine Extra 0-100, Auramine Extra 0-125, Auramine Extra Conc. A, Auramine FA, Auramine FWA, Auramine II, Auramine Lake Yellow O, Auramine N, Auramine O, Auramine O Extra Conc. A Export, Auramine ON, Auramine OO, Auramine OOO, Auramine OS, Auramine Pure, Auramine SP, Auramine Yellow, Auramine chloride, Auramine hydrochloride, Basic Flavine Yellow O, Basic Light Yellow, Basic Light Yellow O, Basic Yellow 2, Basic yellow O, Basonyl Yellow 120, C.I. 41000, Calcozine Yellow OX, Flexo Yellow 110, Mitsui Auramine O
IUPAC Name 4-[4-(dimethylamino)benzenecarboximidoyl]-N,N-dimethylaniline;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
Spécification
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
Formula Weight 303.1502
Chemical Name or Material Solvent Yellow 34
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.