Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT and CytPix Drip Tray
Description
- The drip tray has an indented lip that will hold several milliliters of spilled sample
Spécification
Spécification
| Product Line | Attune |
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| Quantity | 1 tray |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| For Use With (Equipment) | Attune Acoustic Focusing Cytometer |
| Product Type | Drip Tray |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?