Spécification
| Product Line | Attune |
| Content And Storage | Dell 64 bit computer with Windows 7 operating system, Attune™ Cytometric Software V2.1 and V2.1 documentation Kit, and a visit by a trained Service personnel assist in data management from the existing computer system |
| Quantity | 1 kit |
| Software Type | Attune™ Cytometric Software |
| Operating System | Windows 7 (Service Pack 2) |
| For Use With (Equipment) | Attune Acoustic Focusing Cytometer |
| Product Type | Computer Upgrade Kit |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?