Learn More
Melford ATP
Product Code. 30018026
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30018026 1 g 1g
30018028 5 g 5g
30018027 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30018026 Supplier Melford Supplier No. A300301.0
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
An essential nucleotide triphosphate with a variety of roles in energy metabolism, signal transduction and nucleic acid metabolism.
An essential nucleotide triphosphate with a variety of roles in energy metabolism, signal transduction and nucleic acid metabolism.
Specifica
Quantity 1 g
Molecular Formula C10H14N5Na2O13P3-3H2O
CAS 51963-61-2
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.