Learn More
Biochrom Atlantis 2 Microplate Washer for 96 Well Plates with 2 Liquid Lines
Alle ansehen Harvard Bioscience ProdukteBeschreibung
- Configurable to many different well formats for maximum flexibility
- Optional 16-way manifold for washing 384-well plates
- Detachable plate carrier for easy cleaning
- Low noise, pressure-free aspiration and dispensing pumps
- Auto rinse function prevents liquid path clogging
- Reduces aerosols due to cover and pumping technology
- Optional liquid level sensors
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Atlantis 2 Microplate Washer for 96 Well Plates with 2 Liquid Lines |
| Dispense Volume | 50 to 2000 μL |
| Plate Type | 96 and 384-well Plates |
| Residual Volume | ±1 μL/well |
| Weight (Metric) | 6 kg |
| Display | 2 x 16 character display with backlight |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Increments | 50 μL |
| Dimensions (L x W x H) | 46 x 21 x 21 cm |
| Weight (English) | 14 lb. |
| Mehr anzeigen |
For research use only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?